Learn More
Ismatec™ FDA-Compliant Viton Tubing
Ideal for pharmaceutical, biotech, and general-purpose lab applications. Use this tubing for sterile filling and processing, cell harvest and media process systems, filtration, fermentation, cell and tissue culture transport
203.00€ - 206.00€
Especificaciones
Descripción | Tubos de 3 tapones. Calibre interior ultrasuave, excelente biocompatibilidad para aplicaciones sensibles, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos, bajo nivel de unión de proteínas. Termosellables, soldables, estériles: soldables y moldeo personalizado para montajes. |
---|---|
Material | Viton |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de laboratorio de uso general. El llenado y procesamiento estériles, los sistemas de procesado de medios y recogida de células, la filtración, la fermentación y el transporte de cultivos celulares y de tejidos. Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos |
Cantidad de embalaje | 12/paq. |
Propiedades de resistencia | Resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11795529
|
Ismatec™
97629-30 |
32 mm |
203.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745858
|
Ismatec™
97629-38 |
61 mm |
206.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Resistant to ozone and UV light Won't crack, swell or harden Translucent yellow color Tubing comes in various formulations for almost any pumping application- Three pre-attached tubing stops give you two sections.
- When one section of tubing fatigues, a fresh section is ready to use.
- The stops on the three-stop tubing are color-coded according to tubing ID.
- Use three-stop tubing with any of the Ismatec minicartridge pumps and pump heads.
- Minicartridges withstand pressures up to 22psi (1.5 bar).
- Ultra-smooth inner bore, excellent biocompatibility for sensitive applications.
- Non-cytotoxic, non-pyrogenic and non-hemolytic.
- Low protein binding.
- Heat-sealable, bondable, sterile-weldable and custom moldable for assemblies.
Spécification
Tubos de 3 tapones. Calibre interior ultrasuave, excelente biocompatibilidad para aplicaciones sensibles, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos, bajo nivel de unión de proteínas. Termosellables, soldables, estériles: soldables y moldeo personalizado para montajes. | |
Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de laboratorio de uso general. El llenado y procesamiento estériles, los sistemas de procesado de medios y recogida de células, la filtración, la fermentación y el transporte de cultivos celulares y de tejidos. Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos | |
Resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen. | |
Amarillo translúcido |
Viton | |
12/paq. | |
Máx.: 350 ml/min |