Learn More
Ismatec™ Reglo Digital Miniflex Pumps
Versatile pumps with an intuitive touch-screen interface for accurate low-flow fluid delivery.
3430.00€ - 3505.00€
Especificaciones
Tipo de control | Velocidad variable digital |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
Clasificación de carcasa | IP 31 |
Presión máxima | Depende de la tubería |
Motor Speed | De 0,1 a 350 rpm |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16426649
|
Ismatec™
78018-40 |
De 0,004 a 365 ml/min |
3430.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16436649
|
Ismatec™
78018-42 |
De 0,004 a 190 ml/min |
3505.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Compact, benchtop pumps optimize ease of use, accuracy, and reliability
- 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
- Flexible operational control via screen, MasterflexLive™, or analog remote control
- Continuous run, volume dispense, and time dispense modes -- batch control and interval/off time in Volume and Time modes
- Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
- Miniflex pump head accepts continuous tubing for clean, uninterrupted fluid paths
Especificaciones
Velocidad variable digital | |
IP 31 | |
De 0,1 a 350 rpm | |
RJ45 Ethernet; USB; de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de DB-25 | |
Aluminio y plástico ABS | |
De 90 a 260 V CA |
Pantalla táctil | |
Depende de la tubería | |
Sí | |
Unidad de bomba, cabezal de bomba y adaptador de corriente con cable de alimentación de 1,8 m | |
22,9 x 14,7 x 15,7 cm | |
90/260 VCA |