Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire alarm call point
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
9.05€ - 10.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15684407
|
Brady™
817682 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694407
|
Brady™
817683 |
200 mm | 200 mm |
10.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |