Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - No smoking
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
7.15€ - 32.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15694567
|
Brady™
822000 |
100 mm |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15604577
|
Brady™
822001 |
200 mm |
13.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15614577
|
Brady™
822002 |
315 mm |
32.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Redondo | |
Negro y rojo sobre blanco |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |