Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: ducha de seguridad
Código de producto. 15644347
Click to view available options
Color:
Blanco sobre verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15644347
Marca: Brady™ 815718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E012-200x200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.