Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Wear eye protection
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
7.35€ - 13.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15634457
|
Brady™
818424 |
100 mm |
7.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15690785
|
Brady™
818425 |
200 mm |
13.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Redondo | |
Blanco sobre azul |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ ISO 7010 Sign - Wear eye protection