Learn More
Hopen™ Máscaras para salas limpias ISO Air con cinta para la cabeza
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17794779 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 90 mm
230 x 90 mm
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño unitSize
17794779 210 x 90 mm M paquete de 300
17784779 230 x 90 mm L paquete de 300
2 options
Código de producto. 17794779
Marca: Hopen™ 60.702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las máscaras para salas limpias ISO Air son ISO 3 de grado B y fáciles de colocar con mayor comodidad gracias a su doble tecnología elástica. Fabricado con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
  • Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
  • Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
  • Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
  • Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
  • La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
  • La tecnología de plegado de origami y elásticos dobles garantiza un ajuste óptimo
  • El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
  • La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Fastening Type Diadema
Tamaño M
Dimensiones (L x An) 210 x 90 mm
Modelo Plisado, 60.702
Certificaciones/conformidad Grado B
Cleanroom Class Clase 1/ISO 3
Eficacia de filtro > 99%
Para utilizar con (aplicación) Sector