Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Ties
ISO Air cleanroom masks have long ties for easy donning and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marca: Hopen™ 60.720L
94.34 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Descripción
- Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
- Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
- Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
- Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
- La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
- El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
- La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Lazos | |
60.720 | |
Clase 100/ISO 5 | |
Sector |
Blanco | |
L | |
Grado B | |
> 99% |