Learn More
Acetato de isoamilo, + 99 %, certificado AR de análisis, mezcla de 2- y 3-acetato de metilbutilo, Fisher Chemical
120.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Especificaciones
Punto de fusión | -78°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 142°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 2.5 L |
Densidad del vapor | 4.49 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.19g/mol |
Presión de vapor | 4mmHg at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Nombre del producto
- Isoamyl acetate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.