Learn More
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, para determinación de grasa en leche, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, para la determinación de la grasa en la leche
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -117°C |
pH | 6.5 |
Punto de ebullición | 130°C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C5H12O |
Cantidad | 2.5 L |
Densidad del vapor | 3.04 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15g/mol |
Presión de vapor | 4 hPa at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Methyl-1-butanol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Título del producto
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, para determinación de grasa en leche, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido