Learn More
Acetato de isobutilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
99.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Punto de fusión | -99°C |
Color | Incolora |
pH | 5 |
Punto de ebullición | 116°C |
Envase | Recipiente de metal |
Cantidad | 5 L |
Densidad del vapor | 4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16g/mol |
Presión de vapor | 15mmHg at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Isobutyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo químico seco o espumaresistente al alcohol para la extinción.