missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Unity Lab Services™ Carcasa térmica con caracterización ISO

ULS ofrece una gama completa de programas y servicios de soporte para todos los instrumentos y accesorios, independientemente del fabricante. Potenciará al máximo las inversiones en tecnología gracias a la anticipación y la evasión de problemas.

Marca:  Unity Lab Services™ UMV-P9305

Código de producto. 11709188

  • 428.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Determinación de: desviación del punto de ajuste, indicación de error, homogeneidad, estabilidad del entorno de estado estable
  • Mediciones realizadas para un volumen de trabajo de <2 m3 delimitado por nueve sensores (a una temperatura de punto de ajuste determinada) de acuerdo con el documento FD X15-140 párrafos 8.5; 8,6; 8,7; 8.8
  • Punto de ajuste de temperatura entre -80 °C y +200 °C
  • Adquisición durante un periodo superior o igual a 30 minutos
  • Frecuencia de adquisición: 1 medición por minuto mínimo
  • Suministro utilizando equipos de acuerdo con las normas nacionales
  • Valores que se deben especificar: temperatura de punto de ajuste, error máximo tolerado
  • Plazos: consúltenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Carcasas térmicas
ISO
Informe de caracterización
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado