missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetato de isopropilo, puro, Fisher Chemical
74.65€ - 400.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 108-21-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 102.133 |
Número MDL | 8877 |
Clave InChI | JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester |
PubChem CID | 7915 |
Nombre IUPAC | acetato de propan-2-il |
SMILES | CC(C)OC(=O)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10366190
|
Fisher Chemical
P/7640/08 |
500 mL | Frasco de vidrio ámbar |
74.65€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10509200
|
Fisher Chemical
P/7640/17 |
2.5 L | Frasco de vidrio ámbar |
87.95€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10792544
|
Fisher Chemical
P/7640/PB17 |
2.5 L | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
88.25€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12696757
|
Fisher Chemical
P/7640/25 |
25 L | Recipiente de metal |
400.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
108-21-4 | |
102.133 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
7915 | |
CC(C)OC(=O)C |
C5H10O2 | |
8877 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
acetato de propan-2-il |
Especificaciones
108-21-4 | |
Incolora | |
C5H10O2 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
CC(C)OC(=O)C | |
102.133 | |
&3.5 | |
61mbar at 20°C |
-73°C | |
88.8°C | |
8877 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
acetato de propan-2-il | |
7915 | |
102.13g/mol | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Isopropyl acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.