Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/FR808/PE-600x200-1 |
| Acabado | Gloss |
| Grado | M062 |
| Material | Poliéster laminado |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Wall Mount |
| Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altura (imperial) | 7.87 in. |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |