Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, French
Código de producto. 30280457
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Material:
Aluminio
Polipropileno
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30280457
Marca: Brady™ 322278
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/FR807/ALU-297x420-1
Grado M061
Material Aluminio
Cantidad 1 Ea.
Tipo de montaje Surface Mount, Wall Mount
Para utilizar con (aplicación) Facility Identification, Safety Identification
Altura (imperial) 16.54 in.
Altura (métrico) 420 mm
Grosor 1 mm
Anchura (imperial) 11.69 in.
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +284°F
Idiomas French
Dimensiones (L x An) 297 x 420 mm
Texto mostrado Désinfectez vos mains
Tipo de producto Personal Hygiene Sign
Color White on Blue