Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
29.25€ - 53.10€
Especificaciones
Acabado | Gloss |
---|---|
Material | PVC |
Cantidad | 1 Sign |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Dimensiones (L x An) | Material | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Dimensiones (L x An) | Material | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17861765
|
Brady™
311226 |
Class B | 151 x 151 mm | PVC | L-shaped |
29.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17831795
|
Brady™
311227 |
Class B | 151 x 151 mm | PVC | V-shaped |
35.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17821795
|
Brady™
311228 |
Class C | 151 x 151 mm | PVC | L-shaped |
43.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17841765
|
Brady™
311229 |
Class C | 151 x 151 mm | PVC | V-shaped |
53.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Gloss | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.94 in. | |
-40°F to +150°F | |
151 x 151 mm | |
Safety Sign |
PVC | |
Surface Mount | |
5.94 in. | |
-40°C to +66°C | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |