Learn More
Brady™ Rollo de señal de seguridad ISO sin texto; advertencia: Peligro biológico
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
43 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC W009- Tri 050-PE-ROLL/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Forma | Triangular |
| Dimensiones (L x An) | 43 x 50 mm |
| Color | Negro sobre amarillo |