Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Marca: Brady™ 311374
7.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
M/M059/EN566/PE-297X105-1 | |
Polyester | |
4.13 x 11.69 in. | |
Surface Mount | |
4.13 in. | |
11.69 in. | |
Rectangulares | |
English | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Gloss | |
1 Sign | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
0.099 mm | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
105 x 297 mm | |
Safety Sign |