Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Marca:  Brady™ 311376
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17821705
  • 19.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
M/M059/EN566/PE-600X200-1
Polyester
7.87 x 23.62 in.
Surface Mount
7.87 in.
23.62 in.
Rectangulares
English
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Gloss
1 Sign
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
0.099 mm
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
200 x 600 mm
Safety Sign