Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Marca: Brady™ 311384
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
M/M059/EN566/PP-148X210-1 | |
1 Sign | |
Surface Mount | |
8.27 in. | |
5.83 in. | |
Rectangulares | |
English | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Polypropylene | |
8.27 x 5.83 in. | |
Facility Identification, Safety Identification | |
1.55 mm | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
210 x 148 mm | |
Safety Sign |