Learn More
Brady™ Advertencia; peligro biológico - ISO 7010
Señal de seguridad para la identificación de peligros.
Marca: Brady™ 139021
10.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
22 x 25 mm |
Laminated Polyester | |
Triangular | |
Black on Yellow |