Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Uso obligatorio de bata de laboratorio
Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Marca: Brady™ 311370
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Indicar que es obligatorio usar bata de laboratorio
Especificaciones
Polypropylene | |
5.91 in. Dia. | |
Surface Mount | |
1.55 mm | |
Round | |
Universal | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
1 Sign | |
150 mm | |
Facility Identification, Safety Identification | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
15 x 15 cm | |
Safety Sign |