Learn More
Alla France™ Hidrómetro conforme a norma ISO
Código de producto. 11753423
Change view
Click to view available options
Densidad (métrico):
De 0,130 a 0,140 g/ml
De 0,900 a 0,100 g/ml
De 1000 a 1050 g/l
De 1000 a 1100 g/l
De 1100 a 1150 g/l
De 1100 a 1200 g/l
De 1200 a 1300 g/l
De 950 a 1000 g/l
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Densidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11753423 De 0,130 a 0,140 g/ml 250 mm 1 PCS
11793433 De 1000 a 1050 g/l 270 mm 1 PCS
11723423 De 1000 a 1100 g/l 250 mm cada uno
11733443 De 1100 a 1150 g/l 270 mm cada uno
11733423 De 1100 a 1200 g/l 250 mm cada uno
11743423 De 1200 a 1300 g/l 250 mm 1 PCS
11783433 De 950 a 1000 g/l 270 mm cada uno
11713423 De 0,900 a 0,100 g/ml 250 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11753423
Marca: Alla France™ 3100MC130/20/Hqp
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros conformes a norma ISO Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar desplazamientos de la escala.
  • Hidrómetros de densidad (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
  • Uso general a 20 °C
  • La escala del hidrómetro está completamente marcada con todas las normas de referencia, la temperatura de calibración, la tensión superficial, el número individual del instrumento, el número de serie y el logotipo de ALLA FRANCE
  • Lectura bajo el menisco.
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad.
  • Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
  • de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
  • de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
  • de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro conforme a norma ISO
Longitud (métrico) 250 mm
Densidad (métrico) De 0,130 a 0,140 g/ml
Intervalo de gravedad específica De 0,130 a 0,140 g/ml