Learn More
Alla France™ Hidrómetro conforme a norma ISO
Click to view available options
Densidad (métrico):
De 0,130 a 0,140 g/ml
De 0,900 a 0,100 g/ml
De 1000 a 1050 g/l
De 1000 a 1100 g/l
De 1100 a 1150 g/l
De 1100 a 1200 g/l
De 1200 a 1300 g/l
De 950 a 1000 g/l
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Hidrómetros de densidad (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
- Uso general a 20 °C
- La escala del hidrómetro está completamente marcada con todas las normas de referencia, la temperatura de calibración, la tensión superficial, el número individual del instrumento, el número de serie y el logotipo de ALLA FRANCE
- Lectura bajo el menisco.
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad.
- Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
- de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
- de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
- de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro conforme a norma ISO |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Densidad (métrico) | De 950 a 1000 g/l |
| Intervalo de gravedad específica | De 950 a 1000 g/l |