Learn More
Brady™ Señal de seguridad vertical ISO: usar guantes protectores
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
297 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | STEN M009-210x297-PE-CRD/1 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster laminado |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Forma | Rectangulares |
| Idiomas | Inglés |
| Dimensiones (L x An) | 297 x 210 mm |
| Texto mostrado | Utilizar guantes protectores |
| Color | Blanco sobre azul |