Learn More
Acetato de isoamilo, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
Código de producto. 10103250
Marca: Thermo Scientific Acros 150662500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl acetate
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8740g/mL
Punto de ebullición 142.0°C (756.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 132
Índice Merck 15, 5156
Gravedad específica 0.874
Información de solubilidad Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosidad 1.03 Pas (8.97°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isoamyl acetate, 2-Methylbutyl acetate