Learn More
Acetato de isoamilo, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655582
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Isoamyl acetate
Punto de fusión -78.0°C
Densidad 0.8740g/mL
Punto de ebullición 142.0°C (756.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 132
Índice Merck 15, 5156
Gravedad específica 0.874
Información de solubilidad Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosidad 1.03 Pas (8.97°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Isoamyl acetate