Learn More
Alcohol isoamílico (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10592595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592595 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
1 options
Código de producto. 10592595
Marca: Fisher BioReagents BP1150500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
500 l; frasco de vidrio
Para eliminar proteínas durante los procedimientos de extracción de ácido nucleico, se utiliza una mezcla de cloroformo y alcohol isoamílico (24:1 v/v). También se puede usar para extraer bromuro de etidio de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoamyl Alcohol
Acidez 0.01% max.
CAS 123-51-3
Punto de fusión -117°C
pH 6.5
Punto de ebullición 130°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H12O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2OH
Cantidad 500 mL
Residuos después de la evaporación 0.003% max.
Índice Merck 15, 5241
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Presión de vapor 4hPa at 20°C
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.