Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
11466286 500 mL 500 ml
11476286 2500 mL 2500 ml
2 options
Código de producto. 11466286
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23091.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutanol es un reactivo utilizado en reacciones orgánicas. Se utiliza en la síntesis de nuevos reactivos fluorados. También se utiliza en la producción de biodiésel catalizado con lipasa como fuente de energía. Actúa como catalizador para la esterificación en fase líquida del ácido acético mediante resinas de intercambio iónico. La deshidratación del isobutanol fermentado es útil en la producción de productos químicos y combustibles renovables.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter dietílico. Parcialmente miscible con agua.
Notas
Evitar todas las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutanol
pH 7
Punto de fusión -108°C
Densidad 0.802
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.396
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Número UN UN1212
Beilstein 1730878
Índice Merck 14,5131
Información de solubilidad Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutyl alcohol