missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isobutanol, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals

Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.001%, Solubility in water P.T., Titratable acid 0.0005meq/g, H2O 0.1%, Carbonyl compounds 0.01% (butyraldehyde) and 0.02% (2-butanone)

53.87€ - 262.31€

Identificadores de productos químicos

CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11495180
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036643.AP
500 mL
53.87€
500 ml
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11398068
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
036643.K2
1 L
82.01€
1 litro
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11318078
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036643.M1
4 x 1 L
262.31€
4 litros
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

78-83-1
74.123
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
6560
2-metilpropan-1-ol
C4H10O
MFCD00004740
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CHEBI:46645
CC(C)CO

Especificaciones

Isobutanol
For analysis ACS
Incolora
107°C to 108°C
Líquido
>99+%
MFCD00004740
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-metilpropan-1-ol
6560
74.12
°C to 108°C
78-83-1
0.802 g/mL
28°C (82°F)
1.396
C4H10O
1730878
Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
CC(C)CO
74.123
CHEBI:46645
ACS
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c

H226-H315-H318-H335-H336.

missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:III

missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-0

missing translation for 'rtecsNumber' : NP9625000.

missing translation for 'tsca' : Sí

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

Nombre del producto
  • Isobutanol

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutyl alcohol

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only