Learn More
Isobutyl Isobutyrate 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10005810
500g; Glass bottle
Click to view available options
500g; Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl isobutyrate
Nombre de nota 99%
CAS 97-85-8
Densidad 0.8560g/mL
Punto de ebullición 147.0°C to 149.0°C (1013.0hPa)
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H16O2
Fórmula lineal (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3980 to 1.4000
Número MDL MFCD00008916
Cantidad 500g
Índice Merck 15, 5190
Gravedad específica 0.856
Sinónimo isobutyl isobutyrate, isobutyl 2-methylpropanoate, isobutyl isobutanoate, isobutyric acid, isobutyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-methylpropyl 2-methylpropionate, 2-methylpropyl isobutyrate, isobutylester kyseliny isomaselne, fema number 2189, 2-methyl-1-propyl 2-methylpropanoate
Clave InChI RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)COC(=O)C(C)C
Nombre IUPAC 2-methylpropyl 2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol) 144.21
PubChem CID 7351
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyl isobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Isobutyl Isobutyrate 99%, Thermo Scientific™ >