Learn More
Propionato de isobutilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465988
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-42-1
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009307
Clave InChI FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl propionate, isobutyl propanoate, 2-methylpropyl propionate, propanoic acid, 2-methylpropyl ester, propionic acid isobutyl ester, propionic acid, isobutyl ester, methyl isobutyl acetate, 2-methyl-1-propyl propanoate, unii-8q382jsy9t, isobutyl propionate natural
PubChem CID 10895
Nombre IUPAC propanoato de 2-metilpropilo
SMILES CCC(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl propionate
Punto de fusión -71°C
Color Incolora
Densidad 0.869 g/mL
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Fórmula lineal CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.397
Cantidad 25 mL
Número UN UN2394
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido