Learn More
Isobutiraldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001140
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-84-2
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00006980
Clave InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nombre IUPAC 2-metilpropanal
SMILES CC(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyraldehyde
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 63.0°C
Temperatura de inflamación −24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCHO
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 671
Índice Merck 15, 5199
Gravedad específica 0.79
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido