Learn More
Ácido isobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041170
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-31-2
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002658
Clave InChI KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
Nombre IUPAC ácido 2-metilpropanoico
SMILES CC(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyric acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión de -47,0 °C
Punto de ebullición De 153,0 °C a 154,0 °C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (CH3)2CHCO2H
Beilstein 02, 288
Índice Merck 15, 5200
Información de solubilidad Solubilidad en agua:210 g/l (20 °C).Otras solubilidades: miscible con alcohol, cloroformo y éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 0.9500g/mL
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación de 59 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,3920 hasta 1,3940
Gravedad específica 0,95
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.