Learn More
Ácido isobutírico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.37€ - 65.70€
CAS | 79-31-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
Número MDL | MFCD00002658 |
Clave InChI | KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl |
PubChem CID | 6590 |
ChEBI | CHEBI:16135 |
Nombre IUPAC | ácido 2-metilpropanoico |
SMILES | CC(C)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10173210
|
Thermo Scientific Acros
122520250 |
25 g | Frasco de vidrio |
33.37€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10041170
|
Thermo Scientific Acros
122525000 |
500g | Frasco de vidrio |
44.72€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10356470
|
Thermo Scientific Acros
122520010 |
1kg | Frasco de vidrio |
65.70€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagentIdentificadores de productos químicos
79-31-2 | |
88.11 | |
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N | |
6590 | |
ácido 2-metilpropanoico |
C4H8O2 | |
MFCD00002658 | |
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl | |
CHEBI:16135 | |
CC(C)C(O)=O |
Especificaciones
Isobutyric acid | |
79-31-2 | |
De 153,0 °C a 154,0 °C | |
99+% | |
(CH3)2CHCO2H | |
02, 288 | |
isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl | |
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-metilpropanoico | |
6590 | |
88.11 | |
0.9500g/mL | |
Auténtico | |
Desde 1,3920 hasta 1,3940 |
99+% | |
de -47,0 °C | |
Incolora | |
C4H8O2 | |
MFCD00002658 | |
15, 5200 | |
Solubilidad en agua:210 g/l (20 °C).Otras solubilidades: miscible con alcohol, cloroformo y éter | |
CC(C)C(O)=O | |
88.11 | |
CHEBI:16135 | |
≥99% | |
de 59 °C | |
Líquido | |
0,95 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-195-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NQ4375000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Isobutyric acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.