Learn More
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11405947
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405947
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11405947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24472.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de isobutirilo se utiliza en la preparación de polietileniminas hiperramificadas terminadas completamente con isobutiramida. Desempeña un papel importante en la separación e identificación de la shikonina y sus ésteres derivados en la epidermis raíz de Echium italicum L. Actúa como agente acilante para los derivados de ketimina de alfa-amino ésteres, nucleósidos y pirroles. Además, se utiliza en la preparación de peróxidos orgánicos. Asimismo, se utiliza como producto intermedio para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, ácido acético glacial, éter, tolueno, cloruro de metileno y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agua, agentes oxidantes fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-30-1
Fórmula molecular C4H7ClO
Peso molecular (g/mol) 106.549
Número MDL MFCD00000717
Clave InChI DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 62325
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyryl chloride
Punto de fusión ∼-90°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.407
Cantidad 500 g
Número UN UN2395
Beilstein 605393
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteGBFA008353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24472.36,B24472.22
Número de lote10163479 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24472.36,B24472.22
Número de lote10236169 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24472.36,B24472.22
Número de lote10140374 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24472.36,B24472.22
Número de lote10192716 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24472.36,B24472.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de isobutirilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >