Learn More
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado Código de producto.: 15634914
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Código de producto. 15634914 Tienda DuPont Productos
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Código de producto. 15634914
Marca: DuPont™ D15466113
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las batas DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado se han procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma.
  • Disponible en tallas de S a XXXL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las muñecas.
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Retocada
Tamaño Pequeño
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico canalizado
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de collarín Sellado
Tipo de costura Costuras internas selladas
Tamaño del tórax (métrico) De 88 a 97 cm
Certificaciones/conformidad Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 5-), EPI de Categoría I
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
Mostrar más Mostrar menos
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Certificados
        Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
        5 Resultados encontrados
        Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
        Número de loteAHS2403176 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha05/04/2024 Catalog NumberD15466113
        Número de loteAHS2409140 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha05/04/2024 Catalog NumberD15466113
        Número de loteAHS2401165 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha24/01/2024 Catalog NumberD15466113
        Número de loteAHS2350165 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha18/01/2024 Catalog NumberD15466113
        Número de loteAHS2344133 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha24/11/2023 Catalog NumberD15466113
        El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
        Título del producto
        DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado >