Learn More
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado Código de producto.: 15654914
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Código de producto. 15654914 Tienda DuPont Productos
Grande
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Código de producto. 15654914
Marca: DuPont™ D15466137
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las batas DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado se han procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma.
  • Disponible en tallas de S a XXXL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las muñecas.
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Retocada
Tamaño Grande
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico canalizado
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de collarín Sellado
Tipo de costura Costuras internas selladas
Tamaño del tórax (métrico) De 101 a 110 cm
Certificaciones/conformidad Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 5-), EPI de Categoría I
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
Mostrar más Mostrar menos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Certificados
        Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
        5 Resultados encontrados
        Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
        Número de loteAHS2413995 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha20/07/2024 Catalog NumberD15466137
        Número de loteAHS2413113 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha20/07/2024 Catalog NumberD15466137
        Número de loteAHS2411170 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha20/07/2024 Catalog NumberD15466137
        Número de loteAHS2403178 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha05/04/2024 Catalog NumberD15466137
        Número de loteAHS2405162 Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha05/04/2024 Catalog NumberD15466137
        El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
        Título del producto
        DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado >