Learn More
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Descripción
- Disponible en tallas de S a XXXL.
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Costuras internas selladas.
- Elástico acanalado en las muñecas.
- Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Retocada |
| Tamaño | 3XL |
| Material | Tyvek™ IsoClean™ |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Elástico canalizado |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de collarín | Sellado |
| Tipo de costura | Costuras internas selladas |
| Show More |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction