Learn More
DuPont™ La capucha con máscara estéril Tyvek™ IsoClean™
Click to view available options
Tamaño: Universal
Descripción
CAPUCHA:
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- Costuras internas selladas
- Abertura para cabeza sellada
- Se ata con lazos para un ajuste perfecto
- Blanco, talla única.
MÁSCARA:
- Exterior de polietileno plisado
- 17,5 cm de ancho.
- Estéril
- Azul
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Capucha y máscara |
Tamaño | Universal |
Material | Máscara: Polietileno plisado |
Color | Capucha: Blanco, máscara: Azul |
Tipo de tapón | Se ata con lazos para un ajuste perfecto |
Desechables | Sí |
Modelo | Costuras internas selladas |
Tipo de costura | Costuras internas selladas |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | Esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 6-9) con áreas de contaminación microbiana o sin ellas, EPI de Categoría I |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.