Descripción
- Disponibles en tamaños de S a XL.
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Costuras internas selladas.
- Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos.
- Cordones en los tobillos.
- Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | Tyvek™ IsoClean™ |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de suela | Gripper™ |
| Tipo de costura | Costuras internas selladas |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados. |
| Certificaciones/conformidad | Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), apto para el uso en salas limpias GMP de clase A/B (ISO Clase 5), EPI de Categoría I |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.