Descripción
- Disponible en tallas de S a XXXL
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
- Ojales para el pulgar elásticos y cubiertos de Tyvek™
- Elástico acanalado en muñecas y tobillos
- Cierre con cremallera frontal
- Solapa hermética
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono sin capucha |
| Tamaño | M |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de cintura | Elástica en parte posterior |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera delantera |
| Tipo de costura | Sellado |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.