Learn More
Thermo Scientific™ Isolator™ 10 Tube Accessories
Support the functionality of Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ 10 Tubes Blood Culture System with using these accessories.
Marca: Thermo Scientific™ BC0507C
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Refuerce la funcionalidad del sistema de cultivo de sangre de 10 tubos Thermo Scientific™ Isolator™ con los accesorios Isostat™.El sistema de cultivo de sangre Isolator de 10 tubos es un sistema de hemocultivos altamente sensible para la detección y el aislamiento rápidos de microorganismos en un solo proceso.
Admite la funcionalidad del sistema de hemocultivo de 10 tubos Isolator con accesorios Isostat.
El sistema de hemocultivo con 10 tubos Isolator proporciona un método sencillo, rápido y sensible para la detección de la bacteriemia.1
- Detección rápida: los tubos Isolator combinan la detección y el aislamiento en un solo proceso, haciendo que las colonias aisladas estén disponibles 30 horas antes que con los métodos tradicionales1.
- Sensibilidad superior: el sistema de hemocultivo Isolator alcanza unas tasas de recuperación comparables o mejores que las técnicas convencionales de caldo1,2,3
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Prensa y gradilla Isostat™ | |
Prensa y gradilla Isostat™ | |
Unidad |