Learn More
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
It acts as an useful isomer of nicotinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como un isómero útil de ácido nicotínico.
Solubilidad
Soluble en agua (6 mg/ml) y 2 N NH4OH (5 %). Insoluble en éter, benceno y alcohol hirviendo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y agentes reductores. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Actúa como un isómero útil de ácido nicotínico.
Solubilidad
Soluble en agua (6 mg/ml) y 2 N NH4OH (5 %). Insoluble en éter, benceno y alcohol hirviendo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y agentes reductores. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isonicotinic acid |
Punto de fusión | ∼310°C (sublimation) |
pH | 3.0 to 4.0 |
Punto de ebullición | 260°C (15 mmHg) |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 109599 |
Índice Merck | 14,5187 |
Información de solubilidad | Soluble in water (6mg/ml),and 2 N NH4OH (5%). Insoluble in ether,benzene,and boiling alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.11 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isonicotinic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Isonicotinic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido