Learn More
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isonicotinic acid |
Punto de fusión | 310°C to 315°C |
Color | Crema |
Punto de ebullición | 260°C (15.0 mmHg) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 22,45 |
Índice Merck | 15,5233 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 5.2g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in benzene,ether and,boiling alcohol |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464951 | Certificado de análisis | 29/07/2024 | 122591000,122595000,122590025 |
A0459205 | Certificado de análisis | 09/01/2024 | 122591000,122595000,122590025 |
A0426941 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 122591000,122595000,122590025 |
A0454597 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 122591000,122595000,122590025 |
A0398934 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 122591000,122595000,122590025 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido isonicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido