Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15641040
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl Acetate
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.876g/mL at 25°C
Punto de ebullición 142°C
Límite de explosión 0.075
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Punto de ignición 680°F
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.4(lit.)
Cantidad 20 L
Número UN UN1104
Beilstein 1744750
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18g/mol
Presión de vapor 5mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Forma física Liquid