Learn More
Butirato de isopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.60€ - 45.50€
Identificadores de productos químicos
CAS | 106-27-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H18O2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
Número MDL | MFCD00044888 |
Clave InChI | PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate |
PubChem CID | 7795 |
ChEBI | CHEBI:87422 |
Nombre IUPAC | Butanoato de 3-metilbutilo |
SMILES | CCCC(=O)OCCC(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11414567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21103.22 |
100 g |
26.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11424567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21103.36 |
500 g |
45.50€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
106-27-4 | |
158.24 | |
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | |
7795 | |
Butanoato de 3-metilbutilo |
C9H18O2 | |
MFCD00044888 | |
isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate | |
CHEBI:87422 | |
CCCC(=O)OCCC(C)C |
Especificaciones
Isopentyl butyrate | |
-73°C | |
178°C | |
Fruit-like | |
1.411 | |
UN2620 | |
isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate | |
CCCC(=O)OCCC(C)C | |
158.24 | |
CHEBI:87422 | |
98% |
106-27-4 | |
0.88 | |
59°C (138°F) | |
C9H18O2 | |
MFCD00044888 | |
14,5115 | |
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | |
Butanoato de 3-metilbutilo | |
7795 | |
158.24 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:BUTIRATOS DE AMILO
missing translation for 'einecsNumber' : 203-380-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ET5034000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only