Learn More
Diisocianato de isoforona, mezcla de isómeros, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323227
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Isophorone diisocyanate is useful for the preparation of polyurethane plastics. It is also used to make polyurethane coatings and in enamel coatings, which are resistant to abrasion and degradation from ultraviolet light. Further, it is used as coatings for automotive, flooring and roofing as well as paint applied to aircraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diisocianato de isoforona es útil para la preparación de plásticos de poliuretano. También se usa para hacer revestimientos de poliuretano o esmalte, ambos resistentes a la abrasión y a la degradación causada por la luz ultravioleta. Además, se utiliza como revestimiento para automóviles, suelos y techos, así como la pintura que se usa en aeronaves.
Solubilidad
Miscible con ésteres, cetonas, éteres e hidrocarburos aromáticos y alifáticos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-71-9
Fórmula molecular C12H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 222.29
Número MDL MFCD00064956
Clave InChI NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
Nombre IUPAC 5-isocianato-1-(isocianatometil)-1,3,3-trimetilciclohexano
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone diisocyanate
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.061
Punto de ebullición 153°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 100 g
Número UN UN2290
Beilstein 2726467
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with esters,ketones,ethers,and aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 98%