Learn More
Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Isophthalic acid is used as an intermediate for high performance unsaturated polyesters, resins for coatings, high solids paints, gel coats and modifier of polyethylene terephthalate for bottles. It acts as precursors for the fire-resistant material nomex as well as used in the preparation of high-performance polymer polybenzimidazole. It is also employed as an input for the production of insulation materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido isoftálico se utiliza como intermediario para poliésteres insaturados de alto rendimiento, resinas para revestimientos, revestimientos muy sólidos, capas de gel y modificador de tereftalato de polietileno para frascos. Actúa como precursor para el material ignífugo Nomex, así como utilizado en la preparación de polibencimidazol de polímero de alto rendimiento. También se emplea como entrada para la producción de materiales de aislamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isophthalic acid |
Punto de fusión | 344°C to 348°C (sublimation) |
Densidad | 1.54 |
Cantidad | 5000 g |
Beilstein | 1909332 |
Índice Merck | 14,5197 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.13 |
Porcentaje de pureza | 99% |