Learn More
Isopropanol, 99.5+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
108.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
131.47 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
131.47 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 l
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
Punto de fusión | -89.5 °C |
Nombre de nota | 99.8+ % |
Densidad | 0.7850 g/ml |
Punto de ebullición | De 81.0 °C a 83.0 °C |
Cantidad | 5 l |
Temperatura de inflamación | 12 °C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Tambor de plástico |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.